1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10331-5G PC10331-100G PC10331-25G
APOSPC10331-5GEA 22 EUR
APOSPC10331-5G APOSPC10331-100G APOSPC10331-25G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300.8949 g/mol
Kookpunt: 108…109 °C/10mmHg
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368675
CAS nummer: 450412-29-0