4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 22 EUR
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₅BFNO₂
Smeltpunt: 362…366 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411549
CAS nummer: 843663-18-3