2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10336-1G PC10336-25G PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA 22 EUR
APOSPC10336-1G APOSPC10336-25G APOSPC10336-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Smeltpunt: 240…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664239
CAS nummer: 170981-26-7