3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10348-1G PC10348-500MG PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA 219 EUR
APOSPC10348-1G APOSPC10348-500MG APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₃S
Smeltpunt: 154…157 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03001310
CAS nummer: 115957-22-7