3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1035-5G PC1035-1G
APOSPC1035-5GEA 152 EUR
APOSPC1035-5G APOSPC1035-1G
3-Chloro-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
MW: 159.59 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213787
CAS nummer: 90390-33-3
UN: 1760
ADR: 8 III