3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10353-1G PC10353-250MG PC10353-5G
APOSPC10353-1GEA 206 EUR
APOSPC10353-1G APOSPC10353-250MG APOSPC10353-5G
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
3-Chloro-2-(1-methylhydrazino)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₈Cl₂F₃N₃
MW: 262.06 g/mol
Smeltpunt: 219…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791252
CAS nummer: 1049743-93-2