4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 16.2 EUR
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Smeltpunt: 171…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797882
CAS nummer: 124811-71-8