4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 144 EUR
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
Smeltpunt: 117…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797340
CAS nummer: 320-42-3