4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 95 EUR
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Smeltpunt: 30…34 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797342
CAS nummer: 875664-48-5