Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 281 EUR
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200917
CAS nummer: 886762-57-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable