N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10360-1G PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA 537 EUR
APOSPC10360-1G APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Formule: C₁₃H₁₀F₃N₃O₂
Smeltpunt: 132…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00663373
CAS nummer: 263161-34-8