5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 65.8 EUR
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Kookpunt: 170…173 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863742
CAS nummer: 766-11-0