2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10365-1G PC10365-500MG PC10365-5G
APOSPC10365-1GEA 219 EUR
APOSPC10365-1G APOSPC10365-500MG APOSPC10365-5G
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
2-Amino-5-(3-fluorophenyl)-4-thiazolecarbohydrazide
Formule: C₁₀H₉FN₄OS
Smeltpunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200940
CAS nummer: 886361-60-0