2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10367-1G PC10367-500MG PC10367-5G
APOSPC10367-1GEA 277 EUR
APOSPC10367-1G APOSPC10367-500MG APOSPC10367-5G
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇FN₂O₂
MW: 218.19 g/mol
Smeltpunt: 132…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200966
CAS nummer: 886361-78-0