2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10368-10G PC10368-1G PC10368-5G
APOSPC10368-10GEA 0 EUR
APOSPC10368-10G APOSPC10368-1G APOSPC10368-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
2-(4-Fluorophenyl)-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇FN₂O₂
MW: 218.19 g/mol
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06200968
CAS nummer: 168267-36-5