1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10371-1G PC10371-500MG PC10371-5G
APOSPC10371-1GEA 408 EUR
APOSPC10371-1G APOSPC10371-500MG APOSPC10371-5G
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₉F₃N₂OS
Smeltpunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140823
CAS nummer: 321533-77-1