Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10377-1G PC10377-25G PC10377-5G
APOSPC10377-1GEA 22 EUR
APOSPC10377-1G APOSPC10377-25G APOSPC10377-5G
Methyl-5-fluorosalicylate 98%
Methyl-5-fluorosalicylate
Formule: C₈H₇FO₃
Kookpunt: 50 °C/0,15mmHg
Smeltpunt: 30…34 °C
Vlampunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427141
CAS nummer: 391-92-4