3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 107 EUR
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03095353
CAS nummer: 737000-76-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable