1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 23.4 EUR
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formule: C₂H₃F₂I
Kookpunt: 86,8…87 °C/740mmHg
Dichtheid: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 598-39-0