3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA 27.8 EUR
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657735
CAS nummer: 159020-59-4