3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 97.9 EUR
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₃
Smeltpunt: 144…149 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368680
CAS nummer: 187804-79-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable