β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 134 EUR
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Kookpunt: 100…103 °C/3mmHg
Smeltpunt: 47…49 °C
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000991
CAS nummer: 347-93-3
EINECS: 206-475-2