4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10386-25G
PC10386-100G
APOSPC10386-25GEA
0
EUR
APOSPC10386-25G
APOSPC10386-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Formule:
C₈H₃ClF₃NO Kookpunt: 86…90 °C/14mmHg Smeltpunt: 34…36 °C Vlampunt: 99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013874 CAS nummer: 327-78-6 |