2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 46.9 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: 44383 °C
Dichtheid: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042245
CAS nummer: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III