3-Fluorophenyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 155 EUR
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
3-Fluorophenyl isothiocyanate
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄FNS
MW: 153.18 g/mol
Kookpunt: 227 °C
Dichtheid: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004804
CAS nummer: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III