α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10395-1G PC10395-5G
APOSPC10395-1GEA 73.2 EUR
APOSPC10395-1G APOSPC10395-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
Kookpunt: 79…80 °C/80mmHg
Dichtheid: 1,79 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013549
CAS nummer: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
UN: 3265
ADR: 8,II