2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 99.6 EUR
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Formule: C₆H₅ClOS
Kookpunt: 163…165 °C
Dichtheid: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 59 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041427
CAS nummer: 651-70-7
UN: 1993
ADR: 3,III