α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 176 EUR
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Formule: C₇H₆F₃N
Kookpunt: 118 °C/60mmHg
Smeltpunt: 7-9 °C
Dichtheid: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064396
CAS nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III