2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10407-1G PC10407-5G
APOSPC10407-1GEA 193 EUR
APOSPC10407-1G APOSPC10407-5G
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-3',4',5'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368686
CAS nummer: 443914-94-1
UN: 3265
ADR: 8 III