2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Difluorophenacyl bromide
PC10408-5G PC10408-10G PC10408-1G
APOSPC10408-5GEA 351 EUR
APOSPC10408-5G APOSPC10408-10G APOSPC10408-1G
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',3'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368687
CAS nummer: 886762-77-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II