4-Fluorobenzoylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC10409-1G PC10409-5G PC10409-25G
APOSPC10409-1GEA 22 EUR
APOSPC10409-1G APOSPC10409-5G APOSPC10409-25G
4-Fluorobenzoylacetonitrile
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Formule: C₉H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662062
CAS nummer: 4640-67-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III