3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10414-1G PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA 103 EUR
APOSPC10414-1G APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Formule: C₈H₉FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368688
CAS nummer: 113596-04-6