4-Bromo-3-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 68.7 EUR
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04113266
CAS nummer: 2546-52-3