5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
PC10416-25G
PC10416-5G
PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA
26.3
EUR
APOSPC10416-25G
APOSPC10416-5G
APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Chloro-2-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃ClFN Kookpunt: 149 °C Dichtheid: 1,311 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 52 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112513 CAS nummer: 1480-65-5 UN: 1993 ADR: 3,III |