5-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10417-1G PC10417-5G PC10417-10G
APOSPC10417-1GEA 22 EUR
APOSPC10417-1G APOSPC10417-5G APOSPC10417-10G
5-Fluoro-2-methoxypyridine 97%
5-Fluoro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Kookpunt: 137…140 °C
Vlampunt: <60 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03095252
CAS nummer: 51173-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III