2,3-Difluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10418-100G PC10418-25G
APOSPC10418-100GEA 513 EUR
APOSPC10418-100G APOSPC10418-25G
2,3-Difluoropyridine 97%
2,3-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114143
CAS nummer: 1513-66-2