4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-bromo-α,α,α-trifluortoluene
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 51.2 EUR
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 84…86 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064393
CAS nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8