2-Fluoro-3-nitro-6-picoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Fluoro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-Fluoro-6-methyl-3-nitropyridine
PC10420-25G PC10420-5G
APOSPC10420-25GEA 381 EUR
APOSPC10420-25G APOSPC10420-5G
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline 97%
2-Fluoro-3-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095067
CAS nummer: 19346-45-3