2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 277 EUR
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine 98%
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Smeltpunt: 35…36 °C
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095301
CAS nummer: 171197-80-1