2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 246 EUR
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368689
CAS nummer: 193977-34-3
UN: 1759
ADR: 8,III