2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10424-100MG PC10424-1G PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA 22 EUR
APOSPC10424-100MG APOSPC10424-1G APOSPC10424-5G
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Smeltpunt: 36…38 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368690
CAS nummer: 746630-36-4
UN: 1759
ADR: 8,II