2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 234 EUR
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅BrClF₃O
Smeltpunt: 27…29 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094501
CAS nummer: 79779-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III