2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 246 EUR
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrF₃O
Smeltpunt: 29.8…30…3 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368691
CAS nummer: 886762-81-8
UN: 1759
ADR: 8 III