2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 62.9 EUR
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Kookpunt: 74 °C/0,06mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368692
CAS nummer: 157359-99-4
UN: 3265
ADR: 8,III