2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Fluoro-4-methylphenacyl bromide
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 106 EUR
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₈BrFO
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368693
CAS nummer: 505097-09-6
UN: 3261
ADR: 8 III