2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 22 EUR
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Kookpunt: 81…82 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007637
CAS nummer: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 3267
ADR: 8,II