3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 22 EUR
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Kookpunt: 88…90 °C/14mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368699
CAS nummer: 887266-90-2
UN: 3265
ADR: 8,III