2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-4-fluorobenzoylchloride
PC10444-1G PC10444-5G
APOSPC10444-1GEA 22 EUR
APOSPC10444-1G APOSPC10444-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃BrClFO
Kookpunt: 108…109 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368700
CAS nummer: 95383-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III