3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 22 EUR
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃ClFNO₃
Kookpunt: 153 °C/12mmHg
Smeltpunt: 24…25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368701
CAS nummer: 400-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III