3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 29.2 EUR
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Smeltpunt: 96…101 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660202
CAS nummer: 886498-89-1